SML2311
BAY 60-7550
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dimethoxybenzyl)-7-{(1R)-1-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-phenylbutyl}-5-methyllimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one, BAY-60−7550, BAY60-7550
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21[nH]c(n[c](c2c(nc1[C@H]([C@H](O)C)CCCc4ccccc4)C)=O)Cc3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C27H32N4O4/c1-17-25-27(33)29-24(16-20-13-14-22(34-3)23(15-20)35-4)30-31(25)26(28-17)21(18(2)32)12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,18,21,32H,8,11-12,16H2,1-4H3,(H,29,30,33)/t18-,21+/m1/s1
chave InChI
MYTWFJKBZGMYCS-NQIIRXRSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)