AB3098
Anti-Orexin-A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
feline, rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPOX(5498)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
Immunohistochemistry: Frozen 4% PFA tissue with ABC detection {Wagner et al 2000}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2