AB15690
Anti-Orexin A Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinônimo(s):
Hypocretin 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPOX(5498)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2