630721
6-Aminoindole
97%
Sinônimo(s):
Indol-6-ylamine, NSC 82379
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
75-79 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H,9H2
chave InChI
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
- Inhibitors of mammalian target of rapamycin (mTOR ) protein
- Inhibitors of the AcrAB-TolC efflux pump
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Potent DNA-topoisomerase II poisons and anti-MDR agents
- Protein kinase C θ (PKCθ) inhibitors
- Piperidine carboxamide as transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonists
- Potent and selective blockers of the Nav1.8 sodium channel as potential analgesics for the treatment of neuropathic and inflammatory pain
- 5,6-fused heteroaromatic ureas as TRPV1 antagonists
- Allosteric enhancers of the A3 adenosine receptor
- Human liver glycogen phosphorylase (HLGP) inhibitors for the treatment of type 2 diabetes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?