Ensaio
97%
pb
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
pf
30-31 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
chave InChI
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5-fluoro-2-phenylpyridine via Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid
- 5-fluoro-2-(p-tolyl)pyridine via Suzuki coupling reaction with p-tolylboronic acid
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)