Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.531
densidade
1.713 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
chave InChI
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?