05-855R
Anti-GluR1 Antibody, Recombinant, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-GluA1, Anti-GluR-1, Anti-GluR-A, Anti-GluR-K1, Anti-GluR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Especificidade
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain microsomal lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1