07-2268
Anti-phospho-TBC1D1 Antibody (Ser237)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
TBC1 domain family member 1, TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16) domain family, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer237)
Informações sobre genes
human ... TBC1D1(23216)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TBC1D1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1