Documentos Principais
PEZGS0816
Millipore
Lâmina EZ Millicell®
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Sinônimo(s):
Lâminas de câmara, lâmina de vidro com 8 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene wells
soda-lime glass slide
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
Características
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
embalagem
box of 16 units (4 trays, 4 units/tray)
fabricante/nome comercial
Millicell®
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Altura
13.9 mm , excluding lid
16.2 mm , including lid
C × L × A
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide dimensions
Comprimento
77.8 mm
Largura
33.8 mm
tamanho
8 wells
área da superfície do poço
0.7 cm2
volume do poço
200-700 μL
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A Lâmina EZ Millicell® permite que o usuário cultive, corrija e core células diretamente em uma lâmina de microscópio. Não há necessidade de desmontar a unidade ou transferir células de um dispositivo para outro antes da análise. Os poços de polipropileno são resistentes à maioria dos fixadores usados, de modo que as células possam ser cultivadas na lâmina e coradas diretamente no poço. Uma vez corada, a lâmina do microscópio pode ser facilmente removida pressionando as quatro abas laterais da unidade para baixo e levantando os poços para fora da lâmina. Essa fácil remoção de lâminas reduz o risco de danificar as células, e nenhuma ferramenta especial é necessária para remover os poços da lâmina. Os cantos elevados da tampa facilitam o empilhamento de várias unidades na incubadora, ou elas podem ser incubadas na bandeja fornecida com as unidades.
Nota de preparo
  1. Cultura, correção e coloração das células de acordo com o protocolo preferido.
  2. Para acessar a lâmina do microscópio, segure a Lâmina EZ Millicell® sobre uma superfície plana e quebre as quatro abas empurrando-as para baixo com o polegar. Remova a tampa. Segure a lâmina para baixo e levante os poços para removê-los. Remova a lâmina do suporte.
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Lulu Hou et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(5), 7-7 (2020-05-12)
To investigate the effect and mechanism of Agrin on limbal stem cell proliferation and corneal wound healing. Limbal stem cells were isolated and treated with different concentrations of Agrin. CCK-8 and cell proliferation markers (Ki67 and pH3) were detected to
Man Ying Wong et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 192-192 (2020-06-20)
Genome-wide association studies of Alzheimer's disease (AD) have implicated pathways related to lipid homeostasis and innate immunity in AD pathophysiology. However, the exact cellular and chemical mediators of neuroinflammation in AD remain poorly understood. The oxysterol 25-hydroxycholesterol (25-HC) is an
Anna A Kondratova et al.
The EMBO journal, 39(11), e101573-e101573 (2020-04-24)
High expression of 2',5'-oligoadenylate synthetase 1 (OAS1), which adds AMP residues in 2',5' linkage to a variety of substrates, is observed in many cancers as a part of the interferon-related DNA damage resistance signature (IRDS). Poly(ADP-ribose) (PAR) is rapidly synthesized
Adam D Werts et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 9(3), 403-423 (2019-11-23)
Necrotizing enterocolitis (NEC) is a devastating disease of premature infants characterized by Toll-like receptor 4 (TLR4)-dependent intestinal inflammation and enterocyte death. Given that necroptosis is a proinflammatory cell death process that is linked to bacterial signaling, we investigated its potential
Sarah Rank Rønnow et al.
Respiratory research, 21(1), 108-108 (2020-05-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a rapidly progressing disease with challenging management. To find novel effective therapies, better preclinical models are needed for the screening of anti-fibrotic compounds. Activated fibroblasts drive fibrogenesis and are the main cells responsible for the
Artigos
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.