Documentos Principais
PFHYS1008
Millipore
Millicell® HY frasco para cultura Multilayer
T-1000, 5 layer, 200-300 mL, sterile, vented cap, Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinônimo(s):
Frasco multicamadas, cultura celular, cultura de tecidos, frasco para cultura celular
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
high-density polyethylene cap
polystyrene flask
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
5 layer
embalagem
pack of 8
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
45 °C max. temp.
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Altura
51 mm , excluding cap
74 mm , including cap
Comprimento
22.2 cm
Largura
12 cm
área da superfície
1000 cm2
volume de trabalho
200-300 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condições de expedição
ambient
Nota de preparo
  1. Para semear células, encha o frasco Millicell HY T-1000 com o meio de crescimento desejado.
  2. Adicione o número desejado de células para atingir a densidade típica de semeadura.
  3. Misture as células e o meio levantando a extremidade do frasco e pipetando a solução várias vezes para cima e para baixo até obter uma suspensão homogênea. Observação: Se as células não forem adequadamente misturadas em uma suspensão homogênea, poderá ocorrer uma distribuição desigual das células nas camadas do frasco Millicell HY.
  4. Posicione brevemente o frasco de lado para equilibrar o volume de líquido igualmente entre as camadas do frasco.
  5. Vire o frasco para dividir o volume de líquido para cada camada do frasco.
  6. Coloque o frasco sobre uma superfície para espalhar a suspensão de células uniformemente por toda a superfície de cada camada.
  7. Dependendo do volume, pode ser necessário balançar o frasco nas quatro direções para garantir que toda a superfície fique úmida. Observação: Se o volume de líquido em alguma das camadas mudar durante o procedimento de umectação (por exemplo, derramamento de líquido da camada superior para as camadas inferiores), repita as etapas de 4–6 para garantir a distribuição uniforme de líquido entre todas as camadas.
  8. Retorne o frasco para uma posição vertical ao transportar para a incubadora. Coloque o frasco na posição horizontal na incubadora (como na etapa 6) e cultive as células em condições adequadas.
  9. Se for necessário trocar o meio, aspire ou despeje o meio do frasco Millicell HY T-1000. Observação: Devido à maior área de superfície dos frascos Millicell, pode ser necessário deixar o frasco de lado por vários minutos após cada aspiração para que todo o líquido residual se acumule em um ponto comum, permitindo uma segunda aspiração para remover completamente o líquido restante.
  10. Adicione o volume apropriado de meio novo e repita as etapas 4–8.
  11. Para colher células, remova o meio como na etapa 9.
  12. Adicione a quantidade desejada de solução de lavagem apropriada (por exemplo, PBS ou EDTA 0,02%) ao frasco e repita as etapas 4–7.
  13. Remova a solução de lavagem como na etapa 9.
  14. Adicione a quantidade desejada de enzima de dissociação (por exemplo, tripsina/EDTA 0,25% ou equivalente) de acordo com o protocolo de preferência, repita as etapas 4–8 e incube. O volume da enzima de dissociação exigido por cm2 não precisa ser alterado a partir do protocolo do frasco-T. Observação: Certifique-se de que todas as células tenham sido completamente dissociadas da superfície do frasco por meio de observação ao microscópio. Não permitir a dissociação completa das células da superfície da cultura (de modo que todas as células estejam flutuando livremente) pode resultar em rendimentos celulares reduzidos.
  15. Se estiver usando tripsina, adicione o volume desejado de solução de inativação, como meio contendo soro.
  16. Colete as células por aspiração ou derramamento, como na etapa 9.
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13