Documentos Principais
F8667
Sigma-Aldrich
Nunc® TripleFlasks, Nunclon® Δ Surface
Culture flask, surface area 500 cm2, with cap filtered, straight neck, sterile, case of 32 ea
Sinônimo(s):
cell culture flask, tissue culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
screw top blue high-density polyethylene cap
straight neck
straight neck transparent polystyrene flask
esterilidade
sterile
sterile
embalagem
case of 32 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 132913
volume de trabalho do frasco
200 mL
área da superfície
500 cm2
500 cm2 , culture area (cm2) per flask
volume de trabalho
200 mL
tipo de ligação
Nunclon Delta surface
Nunclon Delta surface
Descrição geral
Nunc® TripleFlasks, Nunclon® Δ Surface
  • Three parallel growth surfaces provide a total culture area of 500 cm2
  • External dimensions of a 175 cm2 standard flask
  • Ideal for scale-up cell culture applications
  • Extra caps in every carton
  • Nunclon® Δ surface ensures consistent optimal cell attachment and growth
  • Barcoded with large Code 128
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)