S6815
Nunc® Lab-Tek® II - CC2™ Chamber Slide™ system
8 wells, glass slide, 0.7 cm2/well, sterile
Sinônimo(s):
cell culture chamber, chmaber slides, microscope slides, microscopy slides
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polystyrene chamber
esterilidade
sterile
sterile
Características
CE marked
fabricante/nome comercial
Nunc 154941
embalagem
pkg of carton of 16
área do poço
0.7 cm2
poços
8
volume de trabalho
0.2-0.5 mL
adequação
suitable for (cell culture; optimal for culturing fastidious cells (e.g. neurons))
Descrição geral
- Chemically coated growth surface on glass slide that mimics polylysine
- Provides binding sites optimal for fastidious cells (e.g. neurons)
- Growth surface remains stable without refrigeration
- Light blue frosted writing area
- Slide seperator included in each pack
- CE marked
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)