Documentos Principais
CYTODET-RO
Roche
Kit de detecção de citotoxicidadePLUS (LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.55
Formulário
liquid
Nível de qualidade
uso
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
embalagem
kit of 1 (4 components)
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Um ensaio colorimétrico não radioativo adequado para a quantificação de alto rendimento de morte celular e lise celular, com base na medição da atividade da lactato desidrogenase (LDH) liberada do citosol de células danificadas no sobrenadante. O kit de detecção de citotoxicidadePLUS (LDH) pode ser realizado em um formato homogêneo e não requer etapas de transferência e centrifugação para separar o sobrenadante das células. A reação de cor pode ser interrompida para condições de ensaio definidas.
Aplicação
  • O kit de detecção de citotoxicidade PLUS (LDH) é um método rápido, sensível e simples de quantificar a citotoxicidade/citólise com base na medição da atividade da LDH liberada de células danificadas usando o formato de placa de 96 poços ou 384 poços. O kit pode ser usado em muitos sistemas de células diferentes in vitro quando há danos à membrana plasmática. Por exemplo: Detecção e quantificação da citotoxicidade mediada por células.
  • Determinação da citólise induzida por mediador.
  • Determinação do potencial citotóxico de compostos na pesquisa ambiental e biomédica, bem como nos setores de alimentos, cosméticos e farmacêutico.
  • Determinação da morte celular em biorreatores.
O ensaio mede a atividade da LDH liberada de células danificadas. Ele é realizado em placas de 96 poços.
Características e benefícios
  • Flexível, como o ensaio pode determinar o grau de dano à membrana plasmática em muitos sistemas de células diferentes in vitro.
  • Seguro, pois o ensaio não usa isótopos radioativos.
  • Preciso, pois os resultados do ensaio se correlacionam fortemente com o número de células lisadas.
  • Sensível, pois o ensaio pode detectar até números baixos de células.
  • Rápido, uma vez que os resultados do ensaio podem ser determinados em um leitor de ELISA de vários poços, o que permite o processamento simultâneo de muitas amostras.
  • Conveniente, pois o ensaio não requer uma etapa de pré-marcação.
Embalagem
1 kit contendo 4 componentes
  • 04744926001 (1 kit com 4 componentes)
  • 04744934001 (1 kit com 4 componentes)
Nota de preparo
Solução de trabalho: Catalisador:
Dissolva o liofilizado em 1 ml de água bidestilada por 10 minutos, em seguida, misture bem.
Mistura de reação:
Para 100 testes: Logo antes do uso, misture 250 μl de catalisador reconstituído com 11,25 ml de solução de corante
Para 400 testes: Logo antes do uso, adicione o volume total do catalisador reconstituído (1 ml) ao volume total da solução de corante (45 ml) e misture bem.
Obs.: Caso observe cristais na "Solução de corante", agite o frasco por pelo menos 1 hora a 37 °C. Os precipitados restantes NÃO influenciarão o desempenho.
Obs.: Os precipitados foram formados durante o congelamento do produto. Deve-se evitar congelar e descongelar repetidamente.
Obs.: Prepare imediatamente antes do uso. Não armazene a mistura de reação.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): O liofilizado é estável a 2 ºC a 8 °C.
A solução do catalisador reconstituído, a solução de corante, a solução de lise e a solução de parada são estáveis por
  • Quatro semanas, quando armazenadas a 2 ºC a 8 °C
  • Dois dias, de 15 ºC a 25 °C
  • Para armazenamento em longo prazo (até 3 meses), os frascos devem ser armazenados de -15 ºC a -25 °C.
  • Congelar e descongelar as soluções até três vezes não reduzirá significativamente o seu desempenho. Quando cristais forem observados na solução de corante, agite o frasco por pelo menos uma hora a 37 °C. Os precipitados restantes não influenciarão o desempenho. Como os precipitados podem ser formados durante o congelamento do produto, deve-se evitar congelar e descongelar repetidas vezes.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model