PEZXMSH01
Millicell® EZ Slide
Microscope slide holder for 4 and 8 well units, holds two slides
Sinônimo(s):
Chamber slides
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
Características
holds two slides
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Millicell®
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Altura
14.7 mm , with device excluding cover
17 mm , with device including cover
9.5 mm
Comprimento
128 mm
Largura
86 mm
cor
black
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Artigos
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.