AB3080
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
GFP, eGFP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
A previous lot of this antibody was used in western blot.
ELISA:
A 1:2000-1:10,000 dilution of a previous lot was used in Enzyme-linked Immunosorbent Assay.
Note: While AB3080 has been adsorbed against E. coli proteins, most secondary antibodies have not. To reduce the likelihood of E. coli reactivity from a secondary antibody, we suggest the use of Millipore’s highly-purified secondary antibodies in indirect detection systems.
Immunocytochemistry:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: Confocal fluorescent analysis of RENCX constitutively expressed GFP using this lot of anti-GFP Rabbit pAB (Red). Green indicates the expressed GFP.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
GFP fusion protein expressed in cells
RENCX cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1