SAB4701015
Anti-GFP antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
Aquorea victoria green fluorescent protein, EGFP, EYFP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)