G1546
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GSN149, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Mouse Anti-GFP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GSN149, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?