06-896
Anti-GFP (Green Fluorescent Protein) Antibody
Upstate®, from chicken
Sinônimo(s):
Green fluorescent protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody was reported to show positive immunostaining in cells transfected with an expression vector encoding Green Fluorescent Protein.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Green Fluorescent Protein from 50 μg of rat brain lysate containing 25 ng of purified Green Fluorescent Protein (Catalog # 14-392). A previous lot of this antibody also detected a GFP-fusion protein from a transfected E. coli cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Rat brain lysate, cells expressing GFP protein.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1