SAB4200681
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, green fluorescent protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GFP-20, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 27 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- scanning electron microscope (SEM)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200681-100UL | 4061837518775 |