SAB4600116
Monoclonal Anti-GFP IgG (H+L), CF™ 594 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CF™ 594 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F9.F9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
fluorescência
λex 593 nm; λem 614 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
CF™ 594 is a deep red fluorescent dye with molecular weight ~730. CF™ 594 is highly water soluble and photostable, therefore, it is considered to have a potential application in confocal microscopy and single molecule imaging. CF™ 594 is particularly useful in combination with blue fluorescent CF™ 350, green fluorescent CF™ 488A and far red CF™ 640R for multi-color imaging. CF™ 594 has excitation laser line at 532nm, 568nm or 594nm and absorption/emission maxima at 593/614nm.
Green fluorescent protein (GFP) is highly visible and efficiently emitting internal fluorophore. These key features of GFP have made it a potential marker of gene expression and protein targeting in intact cells and organisms.
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4600116-100UL | 4061837016417 |