MAB1083
Anti-GFP Antibody, clone 3F8.2
clone 3F8.2, from mouse
Sinônimo(s):
Green Fluorescent protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F8.2, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags
0.125 μg/mL - 1 μg/mL of this antibody detected GFP in 10 ng of GFP recombinant protein (Cat no. 14-392).
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot: GFP recombinant protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1