SAB4200544
Anti-Synaptophysin antibody, Mouse monoclonal
clone SVP-38, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-MRXSYP, Monoclonal Anti-SYP, Monoclonal Anti-Synaptophysin1, Monoclonal Anti-Synaptoporin, Monoclonal Anti-Syp1, Monoclonal Anti-p38
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SVP-38, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using B35 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using newborn rat brain extracts.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYP(6855)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunoblotting
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?