MAB329
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SP15
ascites fluid, clone SP15, Chemicon®
Sinônimo(s):
Major Synaptic Vesicle Protein p38
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP15, monoclonal
reatividade de espécies
pig, rat, hamster, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYP(6855)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:2,500-1:10,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1