Documentos Principais
MABN1193
Sigma-Aldrich
Anticorpo antissinaptofisina, clone 10F6.1
clone 10F6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10F6.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
Descrição geral
A sinaptofisina (UniProt: P07825; também conhecida como principal proteína da vesícula sináptica p38) é codificada pelo gene SYP (ID do gene: 24804) em rato. A sinaptofisina pertence à família de proteínas sinaptofisina/sinaptobrevina. Ela é uma das principais glicoproteínas presentes nas vesículas pré-sinápticas e em várias células neuroendócrinas tanto de fenótipo neuronal quanto epitelial. Sua estrutura consiste em uma proteína hexamérica de quatro regiões transmembranares com uma cauda citoplasmática curta na extremidade amino e uma cauda longa na extremidade carboxila. Tanto a extremidade amino quanto a carboxila são expostas na superfície citoplasmática da membrana da vesícula sináptica. O domínio C-terminal da sinaptofisina é seletivamente necessário para a endocitose durante, mas não após o término da transmissão sináptica prolongada. A sinaptofisina está envolvida na organização dos componentes da membrada e pode regular a endocitose para garantir a disponibilidade de vesículas após atividade neuronal prolongada. Ela também está envolvida na regulação da plasticidade sináptica de curto e longo prazo. Os SYP/neurônios exibem deficiências funcionais e recuperação mais lenta da reciclagem do agregado de vesículas sinápticas. (Ref.: Kwon, SE and Chapman, ER (2011). Neuron. 70(5): 847 854).
Especificidade
O clone 10F6.1 detecta sinaptofisina no cérebro de rato, humano e de camundongo. Ele tem como alvo uma sequência dentro dos aminoácidos 222-307 na sinaptofisina de rato.
Imunogênio
Fragmento recombinante marcado com GST/His correspondente a 86 aminoácidos da região C-terminal da sinaptofisina de rato.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:1.000 de um lote representativo detectou sinaptofisina no cerebelo, córtex cerebral e tecidos pancreáticos humanos.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo antissinaptofisina, clone 10F6.1, N.º do cat. MABN1193, é um anticorpo monoclonal altamente específico que tem como alvo a sinaptofisina e foi testado em imuno-histoquímica (parafina) e western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral de rato.
Análise de western blot: uma diluição de 1:50.000 deste anticorpo detectou sinaptofisina em 10 µg de lisado de tecido cerebral de rato.
Descrição-alvo
aproximadamente 40 kDa observado; 33,31 kDa calculado. A forma glicosilada apresenta um peso molecular maior (aproximadamente 38 kDa). Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
Ligação
Substitui: MAB368
forma física
Anticorpo monoclonal purificado IgG2a em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1