MABF2154
Anti-Ricin B Chain Antibody, clone RBC11
clone RBC11, from mouse
Sinônimo(s):
RBC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RBC11, monoclonal
reatividade de espécies
Ricinus communis
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Ricin B chain in ELISA applications (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Inflammation & Immunology
Qualidade
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin B chain in an indirect ELISA.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1