AB9272
Anti-Synaptophysin Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYP(6855)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue: 1:300 for 10 minutes at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling of tissues in 10 mM citrate buffer, pH 6.0 for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
STAINING PATTERN: Cytoplasmic
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Pancreas or Pheochromocytoma
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2