SAB4200559
Anti-VAChT (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-SLC18A3, Anti-Solute carrier family 18 member 3, Anti-VAT, Anti-vesicular acetylcholine transporter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using PC12 cells treated with rat NGF.
western blot: 1:500-1:800 using extracts of mouse brain (S1 fraction).
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC18A3(6572)
mouse ... slc18a3(20508)
rat ... slc18a3(60422)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- double immunolabeling
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?