MAB4383
Anti-Nuclei Antibody, clone 3E1.3
clone 3E1.3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Nuclei, Clone 3E1.3 Anti-Nuclei, Nuclei Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E1.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2