Key Documents
MAB1920
Sigma-Aldrich
Anticorpo antilaminina γ1, clone 2E8
ascites fluid, clone 2E8, Chemicon®
Sinônimo(s):
Laminin B2 Chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E8, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMC1(3915)
Especificidade
Reage com a cadeia B2 da laminina humana intacta e não bloqueia a atividade estimulante de neuritos da laminina. Apresenta reação cruzada com a cadeia de 200 kDa da laminina de rato.
Aplicação
ELISA (máximo de ligação à laminina humana: 50%): 1:300.000.
Imunofluorescência
Cromatografia de afinidade
Imunoprecipitação
Immunoblotting
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Este anticorpo antilaminina γ1, clone 2E8, é validado para uso em ELISA, CULT, IH, IP, WB para a detecção de laminina γ1.
Descrição-alvo
200 kDa
forma física
Líquido, sem adição de conservantes.
Nota de análise
Controle
Membrana basal, tecido do hipocampo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Jonathan C R Jones et al.
Journal of cell science, 118(Pt 12), 2557-2566 (2005-06-02)
Mechanical ventilation is a valuable treatment regimen for respiratory failure. However, mechanical ventilation (especially with high tidal volumes) is implicated in the initiation and/or exacerbation of lung injury. Hence, it is important to understand how the cells that line the
Laminin alpha 2 (merosin)-deficient muscular dystrophy and demyelinating neuropathy in two cats.
O'Brien, D P, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 189, 37-43 (2001)
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AFFECT HIPPOCAMPAL MICROVASCULATURE IN EARLY AD.
Schwartz, E; Wicinski, B; Schmeidler, J; Haroutunian, V; Hof, PR
Translational neuroscience null
Mapping gene expression changes in the fetal rat testis following acute dibutyl phthalate exposure defines a complex temporal cascade of responding cell types.
Johnson, KJ; Hensley, JB; Kelso, MD; Wallace, DG; Gaido, KW
Biology of Reproduction null
Hiroyuki Ido et al.
The Journal of biological chemistry, 279(12), 10946-10954 (2004-01-01)
The adhesive interactions of cells with laminins are mediated by integrins and non-integrin-type receptors such as alpha-dystroglycan and syndecans. Laminins bind to these receptors at the C-terminal globular domain of their alpha chains, but the regions recognized by these receptors