Documentos Principais
MAB1921P
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E10
Sinônimo(s):
Laminin B1 Chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antilaminina β1, clone 4E10, clone 4E10, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMB1(3912)
Especificidade
Reage com a cadeia beta1 da laminina intacta e bloqueia a atividade estimulante de neuritos da laminina humana. Não exibe reatividade cruzada com laminina de camundongo.
Imunogênio
Laminina humana purificada
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecte Laminina β1 usando este anticorpo antilaminina β1, clone 4E10, validado para uso em ELISA, IF, IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
Western blot
Imunoprecipitação
Imunofluorescência
ELISA
Cromatografia por imunoafinidade
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquida em PBS, pH 7,6, contendo 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2 °C-8 °C por até 12 meses a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Human laminin isolated in a nearly intact, biologically active form from placenta by limited proteolysis.
Wewer, U, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 258, 12654-12660 (1983)
Increased laminin A expression in regenerating myofibers in neuromuscular disorders.
Mundegar, R R, et al.
Muscle and Nerve, 18, 992-999 (1995)
Jun Fan et al.
Frontiers in oncology, 11, 740410-740410 (2021-12-21)
Craniopharyngiomas (CPs) predominantly involving the third ventricle were commonly termed "intraventricular" lesions. The aim of this study was to clarify the anatomical relationship between the tumor and the third ventricle by both surgical and histological investigation. A retrospective review of
Enzyme immunoassay ELISA and EMIT.
E Engvall
Methods in enzymology, 70(A), 419-439 (1980-01-01)
Radhika Mhatre et al.
Annals of Indian Academy of Neurology, 24(2), 198-203 (2021-07-06)
Immunocharacterization of congenital muscular dystrophy (CMD) to determine the frequency of various subtypes in a large Indian Cohort. This retrospective (2014-2017) study was carried on muscle biopsies of clinically suspected cases of CMD with histological evidence of dystrophy/myopathic features. Immunohistochemistry