Key Documents
MAB3402
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiproteína fibrilar glial ácida, clone GA5
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
GFAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
A proteína fibrilar glial ácida é um filamento intermediário de classe III. A GFAP é o principal componente de filamentos intermediários em astrócitos e serve como um marcador celular específico que distingue astrócitos diferenciados de outras células da glia durante o desenvolvimento do sistema nervoso central.
Especificidade
Espera-se que haja reação cruzada com suínos, galinhas, bovinos e coelhos.
O anticorpo reage com GFAP de humanos, porcos, galinhas e ratos. Em segmentos de tecido este anticorpo cora astrócitos e células gliais de Bergman (Debus, E., 1983).
Imunogênio
Proteína glial fibrilar ácida (GFAP) purificada da medula espinhal suína (Debus, E., 1983).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imunocitoquímica:
Foram utilizados 5 μg/ml de um lote anterior.
Imuno-histoquímica:
5 µg/ml
Imunoblotting:
Reconhece uma proteína de 51kDa na redução de westerns de lisados cerebrais totais.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-proteína ácida fibrilar glial, clone GA5 é um anticorpo contra proteína ácida fibrilar glial para uso em IC, IH, IH(P) & WB com mais de 55 citações de produtos.
Subcategoria de pesquisa
&Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de Western blot:
Uma diluição de 1:1000 deste lote detectou proteína fibrilar glial ácida em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
50 kDa
Ligação
Substitui: 04-1031; 04-1062
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo tampão fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M com azida sódica a 0,1%, pH 7,6.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Armazene o anticorpo reconstituído entre 2-8°C por até 6 meses após a data de recebimento.
NÃO CONGELAR.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral de camundongo, cultura de astrócitos.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
D Ballhausen et al.
Neuroscience, 164(2), 578-587 (2009-08-25)
Methylmalonyl-CoA mutase (MCM) and propionyl-CoA carboxylase (PCC) are the key enzymes of the catabolic pathway of propionate metabolism and are mainly expressed in liver, kidney and heart. Deficiency of these enzymes leads to two classical organic acidurias: methylmalonic and propionic
Proliferation inhibition, DNA damage, and cell-cycle arrest of human astrocytoma cells after acrylamide exposure.
Chen JH, Tsou TC, Chiu IM, Chou CC
Chemical Research in Toxicology null
Alteration of glial-neuronal metabolic interactions in a mouse model of Alexander disease.
Meisingset, TW; Risa, ?; Brenner, M; Messing, A; Sonnewald, U
Glia null
T Nishio et al.
Neuroscience, 132(1), 87-102 (2005-03-23)
Tenascin-C (TNC), an extracellular matrix glycoprotein, is involved in tissue morphogenesis like embryogenesis, wound healing or tumorigenesis. Astrocytes are known to play major roles in wound healing in the CNS. To elucidate the roles of TNC in wound closure by
Selective removal of photoreceptor cells in vivo using the biodegradable elastomer poly(glycerol sebacate).
Ghosh, F; Neeley, WL; Arner, K; Langer, R
Tissue Engineering: Part A null
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.