Documentos Principais
BR759240
BRAND® cap for UV-cuvette micro
blue
Sinônimo(s):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Materiais
PE
blue
polyethylene
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759240
Descrição geral
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® cuvette rack Holds 16 cuvettes
BR759500
BRAND® cuvette rack
BRAND® UV cuvette micro center H 15 mm, volume 70-550 μL, pack of 100 ea
BR759220
BRAND® UV cuvette micro
BRAND® UV cuvettes semi-micro, chamber volume 1.5-3 mL
Z628026
BRAND® UV cuvettes
BRAND® UV cuvette macro, volume 2.5-4.5 mL
BR759170
BRAND® UV cuvette
BRAND® UV cuvettes macro, chamber volume 2.5-4.5 mL
Z637157
BRAND® UV cuvettes