Documentos Principais
Z600768
Hellma® fluorescence cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1400 μL
Sinônimo(s):
Semi-Micro Fluorescence Cuvettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
4 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 114F-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
A × L × P
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
1,400 μL
1400 μL
percurso óptico
10x4 mm
Descrição geral
with PTFE stopper
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)