Documentos Principais
M16806
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
Número CAS:
Peso molecular:
323.85
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
dry powder
Nível de qualidade
pf
131 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt can be used as an aromatic azide precursor to synthesize 1,2,3-triazole products via one-pot tandem click reactions with terminal alkynes.
Reactant used in multi-step click reactions for preparation of azides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)