265063
Beryllium
chunks, 99.9%
Sinônimo(s):
Glucinium
Ensaio
99.9%
Formulário
chunks
temperatura de autoignição
1198 °F
adequação da reação
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1278 °C (lit.)
densidade
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
chave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reagent for:
- Synthesis of beryllium phthalocyanine
- Metal mediated dechlorination
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?