533963
Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]
average Mn ~2,000
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~2,000
pf
136-140 °C (lit.)
λmax
240 nm
InChI
1S/C24H50N4.C8H19N.C3Cl3N3/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;1-7(2,3)6-8(4,5)9;4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;6,9H2,1-5H3;
chave InChI
ORECYURYFJYPKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)