Documentos Principais
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenone
97%
Sinônimo(s):
2-(Propionyl)phenol
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1860264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
115 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
chave InChI
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)