239208
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
ACS reagent, 79.5-81.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
6.3 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensaio
79.5-81.0%
forma
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤0.005% insolubles
traços de ânion
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3