289159
Cadmium acetate dihydrate
reagent grade, 98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
98%
Formulário
crystalline powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?