229490
Cadmium acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder, crystals or chunks
composição
Degree of hydration, 1-2
adequação da reação
core: cadmium
reagent type: catalyst
densidade
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
KJNYWDYNPPTGLP-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3