574988
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nickel ammonium sulfate
About This Item
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
85-89 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges