B4666
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
≥90%, powder
Sinônimo(s):
X-NeuNAc
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt, ≥90%
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22BrClN2O9.Na.H/c1-7(25)23-15-10(26)4-19(18(29)30,32-17(15)16(28)11(27)6-24)31-12-5-22-9-3-2-8(20)14(21)13(9)12;;/h2-3,5,10-11,15-17,22,24,26-28H,4,6H2,1H3,(H,23,25)(H,29,30);;
chave InChI
QOSVDASAURDXES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- avian mycoplasma samples
- Ornithobacterium rhinotracheale, a poultry pathogen
- canine mycoplasma samples
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)