480716
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli, N-Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥40 units/mg protein
≥5 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Roggentin, P., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 569
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.