Key Documents
N7271
Sigma-Aldrich
α(2→3) Neuraminidase from Streptococcus pneumoniae
buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
fonte biológica
Streptococcus pneumoniae
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution
concentração
≥5 units/mL
atividade externa
β-Galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, α-fucosidase, and proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Streptococcus pneumoniae R6 ... nanB(933504)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Releases α(2→3)-linked N-acetylneuraminic acid from complex oligosaccharides.
Embalagem
Provided with 5× reaction buffer (250 mM sodium phosphate, pH 6.0).
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1μmole of 4-methylumbelliferyl α-D-N-acetylneuraminide per min at pH 5.0 at 37 °C.
forma física
Solution in 50 mM sodium phosphate, pH 7.5
Nota de preparo
Expressed in glycosidase-free hosts.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1