S2076
α-2,6-Sialyltransferase from Photobacterium damsela
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥5 units/mg protein
Sinônimo(s):
β-Galactoside α-2,6-sialyltransferase, CMP-N-Acetylneuraminate:β-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-β-D-glucosamine α-2,6-N-acetylneuraminyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli BL21
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥5 units/mg protein
peso molecular
56.8 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.