MABT819
Anti-Glycosaminoglycan Antibody, skin specific Antibody, clone PG-4
clone PG-4, from mouse
Sinônimo(s):
Proteoglycan, Dermatan sulfate, Chondroitin sulfate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PG-4, monoclonal
reatividade de espécies
human, chicken, shark
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAM20B(9917)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ELISA Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in ELISA applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in Immunohistochemistry applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Glycosaminoglycan in human skin tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash