Documentos Principais
CC117
Sigma-Aldrich
Proteoglicanos de sulfato de condroitina extracelular de galinhas
Sinônimo(s):
Proteoglicanos de condroitina de frango, Proteoglicanos de sulfato de condroitina, Proteoglicanos extracelulares
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
100
300
Ensaio
95%
Formulário
liquid
peso molecular
<400 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
chicken ... VCAN(395565)
Descrição geral
DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO: CC117 contém uma mistura de grandes proteoglicanos extracelulares de sulfato de condroitina isolados do cérebro embrionário de galinhas. Análises de sequência de aminoácidos e estudos imunológicos demonstraram que os principais componentes dessa mistura são neurocan, fosfacan, versican e agrecam. Após o tratamento com condroitinase para remover a porção de glicosaminoglicano destes proteoglicanos, os principais componentes deste preparado separados em géis para SDS são proteínas centrais de 250 kDa representando neurocan e proteínas centrais de 400 kDa representando agrecam, fosfacan e versican.
*Quantidade: Proteínas conforme determinado usando o ensaio de ácido bicinconínico (BCA). Observe que 100 μg é uma medida de polipeptídeos centrais. Os componentes dessa mistura contêm polipeptídeos centrais junto com glicosaminoglicanos ligados
Fonte do produto: Isolado de cérebros de galinha embrionários inteiros de 12-14 dias de idade.
agrecam, versican e neurocan são membros da família de proteoglicanos de ligação ao ácido hialurônico e, portanto, cada um contém regiões de ligação ao ácido hialurônico, domínios semelhantes a Ig, domínios semelhantes a EGF, domínios semelhantes a lectinas e domínios semelhantes a reguladores do complemento. O fosfacan é distinto; ele contém uma região de semelhança com a anidrase carbônica, um domínio de fibronectina tipo III, e é uma variante de splicing do receptor de proteína transmembrana tirosina fosfatase equivalente à sua porção extracelular.
Embora o agrecam fosse tradicionalmente considerado um proteoglicano da cartilagem e o neurocan e o fosfacan fossem considerados proteoglicanos neurais, estudos recentes indicam que todos esses quatro proteoglicanos têm padrões de distribuição amplos, porém distintos, em embriões iniciais. A presença desses proteoglicanos não foi cuidadosamente examinada em tecidos adultos além dos locais esperados. Esses proteoglicanos são moléculas antiaderentes e são capazes de inibir tanto a adesão célula-MEC quanto a adesão célula-célula.
Aplicação
O CC117 foi usado com sucesso em sistemas de cultura de fatias de cérebro de ratos e camundongos.
forma física
Fornecido como um líquido em PBS sem conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C por até 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Nota de análise
Mistura de grandes proteoglicanos extracelulares de sulfato de condroitina (CSPGs) purificados a partir de cérebros embrionários de galinha por métodos cromatográficos. A análise de PAGE mostrou que o material tem pureza de 95% e migra como uma massa grande de alto peso molecular (HMW) (<400 kDa) sob condições reduzidas. As quantidades precisas de cada CSPG contido na mistura não são determinadas, no entanto, praticamente todos os CSPGs presentes nos cérebros de origem são coletados.
HOMOGENEIDADE:
A análise de PAGE mostrou que o material tem pureza de 95% e migra como uma massa grande de alto peso molecular (HMW) (<400 kDa) sob condições reduzidas. As quantidades precisas de espécies de CSPG não foram determinadas.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Hialuronidase Type I-S, lyophilized powder, 400-1000&#160;units/mg solid
Sigma-Aldrich
H3506
Hialuronidase
Keratan sulfate proteoglycan phosphacan regulates mossy fiber outgrowth and regeneration.
Butler, Christy D, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 462-473 (2004)
E Förster et al.
Development (Cambridge, England), 128(15), 3029-3039 (2001-09-05)
In various brain regions, particularly in the hippocampus, afferent fiber projections terminate in specific layers. Little is known about the molecular cues governing this laminar specificity. To this end we have recently shown that the innervation pattern of entorhinal fibers
H Ernst et al.
Journal of cell science, 108 ( Pt 12), 3807-3816 (1995-12-01)
Chondroitin sulfate proteoglycans inhibit the adhesion of cells to extracellular matrix proteins that otherwise permit adhesion. Although proteoglycans are widely assumed to act by masking the other protein in a mixed substrate, recent studies suggest that proteoglycans inhibit adhesion through
The interaction of the retina cell surface N-acetylgalactosaminylphosphotransferase with an endogenous proteoglycan ligand results in inhibition of cadherin-mediated adhesion.
Balsamo, J, et al.
The Journal of cell biology, 129, 1391-1401 (1995)
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.