C6737
Chondroitin sulfate sodium salt from bovine cartilage
98-102% (CPC, titration)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine cartilage
grau
standard (for CPC (cetylpyridinium chloride) titration)
Ensaio
98-102% (CPC, titration)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D -30 to -20 °, c = 5% (w/v) in water
Impurezas
<10.0% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Na: 7.4-8.8% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO15S.Na/c1-3(17)15-5-10(9(30-31(24,25)26)4(2-16)27-13(5)23)28-14-8(20)6(18)7(19)11(29-14)12(21)22;/h4-11,13-14,16,18-20,23H,2H2,1H3,(H,15,17)(H,21,22)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,13-,14+;/m1./s1
chave InChI
SHQAYVXGAAXVHV-GNAIRZFJSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?