Y0000280
Chondroitin sulfate sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chondroitin sulfate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
chave InChI
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)