C2780
Condroitinase AC
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
Sinônimo(s):
Condroitina AC liase
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
(Glucosaminoglycan)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
composição
Protein, ~15% Lowry
solubilidade
0.02 M phosphate buffer: soluble (pH 7.0)
atividade externa
Glycosaminoglycan (GAG) degradation enzymes, may contain trace amount
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Adequação
Definição da unidade
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.